2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
L20422.03
L20422.06
L20422.MD
L20422.03EA
155
EUR
L20422.03
L20422.06
L20422.MD
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid 98%
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 854373-97-0
Molecular Formula: C7H10BNO3
Formula Weight: 166.97
MDL No.: MFCD06201036
Formula:
C₇H₁₀BNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06201036 Núm. CAS: 854373-97-0 |