2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methoxypyridine-3-boronic acid
L20094.03
L20094.06
L20094.03EA
69.5
EUR
L20094.03
L20094.06
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 163105-90-6
Molecular Formula: C6H8BNO3
Formula Weight: 152.95
Melting Point: 136-138°
MDL No.: MFCD03411572
Formula:
C₆H₈BNO₃ Pto. de fusión: 136…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411572 Núm. CAS: 163105-90-6 |