2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
L20087.03
L20087.06
L20087.03EA
39.5
EUR
L20087.03
L20087.06
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 163105-89-3
Molecular Formula: C6H8BNO3
Formula Weight: 152.95
Melting Point: 132-133°
Beilstein Reference: 9119950
Formula:
C₆H₈BNO₃ Pto. de fusión: 132…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093044 Núm. CAS: 163105-89-3 |