Cloruro de nicotinoilo clorhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
338410050 338410250 338411000
ACRO338410050EA 30.5 EUR
ACRO338410050 ACRO338410250 ACRO338411000
Cloruro de nicotinoilo clorhidrato 97%
Cloruro de nicotinoilo clorhidrato
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Pto. de fusión: 151…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012820
Núm. CAS: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration RCOCl 96.0 to 104.0 %