Cloruro de nicotinoilo clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15317.09
A15317.18
A15317.30
A15317.09EA
33.5
EUR
A15317.09
A15317.18
A15317.30
Cloruro de nicotinoilo clorhidrato ≥98%
Cloruro de nicotinoilo clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 20260-53-1
Molecular Formula: C6H4ClNO.HCl
Formula Weight: 178.02
Melting Point: 149-155°
Beilstein Reference: 3655772
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012820
Formula:
C₆H₅Cl₂NO MW: 178.02 g/mol Pto. de fusión: 149…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012820 Núm. CAS: 20260-53-1 EINECS: 243-648-1 UN: 3261 ADR: 8 II |