Cloruro de nicotinoilo clorhidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0091-25G N0091-500G N0091-100G
TCIAN0091-25GEA 61 EUR
TCIAN0091-25G TCIAN0091-500G TCIAN0091-100G
Cloruro de nicotinoilo clorhidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de nicotinoilo clorhidrato
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.02 g/mol
Número MDL: MFCD00012820
Núm. CAS: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41838a1b1997bf6d781008eadecde8fb5468fb45&vid=41838a1b1997bf6d781008eadecde8fb5468fb45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C