Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
A17250.06
A17250.14
A17250.22
A17250.06EA
52.5
EUR
A17250.06
A17250.14
A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 881-86-7
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 160-163°
Beilstein Reference: 172251
Formula:
C₉H₉NO₄ Pto. de fusión: 160…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00034767 Núm. CAS: 881-86-7 |