Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32251.18
H32251.09
H32251.18EA
167
EUR
H32251.18
H32251.09
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 5453-67-8
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 119-122°
MDL No.: MFCD00134493
Formula:
C₉H₉NO₄ Pto. de fusión: 119…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134493 Núm. CAS: 5453-67-8 EINECS: 226-697-3 |