Nicotinato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22224.22
B22224.36
B22224.22EA
45.8
EUR
B22224.22
B22224.36
Nicotinato de sodio ≥98%
Nicotinato de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 54-86-4
Molecular Formula: C6H4NNaO2
Formula Weight: 145.10
Melting Point:
Formula:
C₆H₄NNaO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064352 Núm. CAS: 54-86-4 EINECS: 200-215-1 |