Nicotinato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0089-25G N0089-500G
TCIAN0089-25GEA 18 EUR
TCIAN0089-25G TCIAN0089-500G
Nicotinato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nicotinato de sodio
Formula: C₆H₄NNaO₂
Número MDL: MFCD00064352
Núm. CAS: 54-86-4
EINECS: 200-215-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=531f1c82756a826b4dd6c347b8f626baa7b09ec0&vid=531f1c82756a826b4dd6c347b8f626baa7b09ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency