Sodium isonicotinate ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0991-25G P0991-250G
TCIAP0991-25GEA 36 EUR
TCIAP0991-25G TCIAP0991-250G
Sodium isonicotinate ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium isonicotinate
Formula: C₆H₄NNaO₂
Número MDL: MFCD00064868
Núm. CAS: 16887-79-9
EINECS: 200-215-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency