Isonicotinotioamida
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Pyridine-4-carbothioamide
13056-1 13056-5 13056-10 13056-25
CAYM13056-1EA 17.6 EUR
CAYM13056-1 CAYM13056-5 CAYM13056-10 CAYM13056-25
Isonicotinotioamida
Isonicotinotioamida
Formula: C₆H₆N₂S
Número MDL: MFCD00006437
Núm. CAS: 2196-13-6
EINECS: 218-592-6