Isonicotinotioamida ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0764-25G T0764-5G
TCIAT0764-25GEA 62 EUR
TCIAT0764-25G TCIAT0764-5G
Isonicotinotioamida ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Isonicotinotioamida
Formula: C₆H₆N₂S
Número MDL: MFCD00006437
Núm. CAS: 2196-13-6
EINECS: 218-592-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity