Piridina-2,6-diacetilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
330860010 330860050 330860250
ACRO330860010EA 57.3 EUR
ACRO330860010 ACRO330860050 ACRO330860250
Piridina-2,6-diacetilo 99%
Piridina-2,6-diacetilo
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006304
Núm. CAS: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %