Piridina-2,6-diacetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B25678.03
B25678.06
B25678.14
B25678.03EA
53.8
EUR
B25678.03
B25678.06
B25678.14
Piridina-2,6-diacetilo ≥99%
Piridina-2,6-diacetilo
Purity: 99%
CAS No.: 1129-30-2
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 78-82°
MDL No.: MFCD00006304
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163,18 g/mol Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006304 Núm. CAS: 1129-30-2 EINECS: 214-442-9 |