Piridina-2,6-diacetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2377-25G D2377-5G
TCIAD2377-25GEA 196 EUR
TCIAD2377-25G TCIAD2377-5G
Piridina-2,6-diacetilo ≥98.0% (por GC)
Piridina-2,6-diacetilo
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. Ebullición: 126°C
Número MDL: MFCD00006304
Núm. CAS: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96a1b4ee04c5f6b5e3387ec2a073c194134faa15&vid=96a1b4ee04c5f6b5e3387ec2a073c194134faa15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C