3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B23996.03
B23996.06
B23996.14
B23996.03EA
96.3
EUR
B23996.03
B23996.06
B23996.14
3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
3,6-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 58775-07-8
Molecular Formula: C21H26
Formula Weight: 278.44
Melting Point: 79-82°
MDL No.: MFCD02683109
Formula:
C₂₁H₂₆ MW: 278,44 g/mol Pto. de fusión: 79…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683109 Núm. CAS: 58775-07-8 |