Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
363501000
363500010
363501000.EA
68.6
EUR
363501000.
363500010.
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formula:
C₂₄H₅₄P₂Pd Pto. de fusión: 258…272 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03094580 Núm. CAS: 53199-31-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to orange-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex Pd) |