Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
B3161-1G B3161-250MG
TCIAB3161-1GEA 210 EUR
TCIAB3161-1G TCIAB3161-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formula: C₂₄H₅₄P₂Pd
MW: 511,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03094580
Núm. CAS: 53199-31-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=effda9820c3f045883fb761b35526622236a26c0&vid=effda9820c3f045883fb761b35526622236a26c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %