(±)-Jasmonic acid
Proveedor: Cayman Chemical
88300-1 88300-250 88300-500 88300-100
CAYM88300-1EA 307 EUR
CAYM88300-1 CAYM88300-250 CAYM88300-500 CAYM88300-100
(±)-Jasmonic acid
(±)-Jasmonic acid
Formula: C₁₂H₁₈O₃
Número MDL: MFCD04221274
Núm. CAS: 77026-92-7