Jasmonic acid (mixture of isomers) ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(Carboxymethyl)-2-(2-pentenyl)cyclopentanone, 3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid
J0004-1G
J0004-5G
TCIAJ0004-1GEA
129
EUR
TCIAJ0004-1G
TCIAJ0004-5G
Jasmonic acid (mixture of isomers) ≥85.0% (por GC)
Jasmonic acid (mixture of isomers)
Formula:
C₁₂H₁₈O₃ MW: 210.27 g/mol |
Núm. CAS:
221682-41-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % (total of isomers) |