D-(-)-Isoascorbic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Erythorbic acid, (R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, D-Isoascorbic acid
36366.22
36366.36
36366.22EA
55.9
EUR
36366.22
36366.36
D-(-)-Isoascorbic acid ≥99%
D-(-)-Isoascorbic acid
Purity: 99%
CAS No.: 89-65-6
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5126
MDL No.: MFCD00005378
Formula:
C₆H₈O₆ Pto. de fusión: 169…172 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005378 Núm. CAS: 89-65-6 EINECS: 201-928-0 Índice Merck: 14,5126 |