2,1-Benzoisoxazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Anthranil, Benzo[c]isoxazole, 2,1-Benzisoxazole
A2337-1G A2337-5G
TCIAA2337-1GEA 49 EUR
TCIAA2337-1G TCIAA2337-5G
2,1-Benzoisoxazol ≥98.0% (por GC)
2,1-Benzoisoxazol
Formula: C₇H₅NO
MW: 119.1207 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00005806
Núm. CAS: 271-58-9
EINECS: 205-980-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6640970e3e30926227cb803a72dc80c7d30e062&vid=f6640970e3e30926227cb803a72dc80c7d30e062&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %