N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
165350250 165351000 165352500
ACRO165350250EA 112 EUR
ACRO165350250 ACRO165351000 ACRO165352500
N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo 99+%
N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Pto. Ebullición: 125…128 °C (,1 mmHg)
Pto. de fusión: 63…66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006703
Núm. CAS: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 66 °C
HPLC ≥99.0 %