N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
A13724.09
A13724.18
A13724.30
A13724.09EA
52.3
EUR
A13724.09
A13724.18
A13724.30
N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo ≥99%
N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 16357-59-8
Molecular Formula: C14H17NO3
Formula Weight: 247.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 63-66°
Boiling Point: 125-128°/0.1mm
Beilstein Reference: 533048
Merck Reference: 14,3518
MDL No.: MFCD00006703
Formula:
C₁₄H₁₇NO₃ Pto. Ebullición: 125…128 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 63…66 °C |
Número MDL:
MFCD00006703 Núm. CAS: 16357-59-8 EINECS: 240-418-2 Índice Merck: 14,3518 |