9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L09717.03
L09717.06
L09717.03EA
38.4
EUR
L09717.03
L09717.06
9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
9-Ethynyl-9-fluorenol
Purity: 98%
CAS No.: 13461-74-0
Molecular Formula: C15H10O
Formula Weight: 206.25
Melting Point: 109-110°
Beilstein Reference: 2104685
Formula:
C₁₅H₁₀O Pto. de fusión: 109…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041555 Núm. CAS: 13461-74-0 |