9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
L14225.03
L14225.06
L14225.03EA
41.6
EUR
L14225.03
L14225.06
9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Purity: 96%
CAS No.: 55135-66-5
Molecular Formula: C19H13Br
Formula Weight: 321.23
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 2561445
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075522
Formula:
C₁₉H₁₃Br Pto. de fusión: 94…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075522 Núm. CAS: 55135-66-5 UN: 3261 ADR: 8,II |