3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L06240.18
L06240.30
L06240.09
L06240.18EA
64.3
EUR
L06240.18
L06240.30
L06240.09
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 23598-72-3
Molecular Formula: C11H8ClNO3
Formula Weight: 237.64
Melting Point: 187-192°
Beilstein Reference: 791928
Formula:
C₁₁H₈ClNO₃ MW: 237,64 g/mol Pto. de fusión: 187…192 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020813 Núm. CAS: 23598-72-3 EINECS: 245-770-0 |