3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L10092.09 L10092.18
L10092.09EA 69.9 EUR
L10092.09 L10092.18
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 3919-74-2 Molecular Formula: C11H7ClFNO3 Formula Weight: 255.63 Melting Point: 201-203° Beilstein Reference: 806523
Formula: C₁₁H₇ClFNO₃
MW: 255,63 g/mol
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055659
Núm. CAS: 3919-74-2
EINECS: 223-486-8