3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32090.03
H32090.06
H32090.03EA
67.2
EUR
H32090.03
H32090.06
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1736-21-6
Molecular Formula: C11H8FNO3
Formula Weight: 221.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD03407356
Formula:
C₁₁H₈FNO₃ Pto. de fusión: 199…201 °C |
Número MDL:
MFCD03407356 Núm. CAS: 1736-21-6 |