4-(Trifluoromethylthio)phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
T2458-25G T2458-5G
TCIAT2458-25GEA 112 EUR
TCIAT2458-25G TCIAT2458-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Formula: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Número MDL: MFCD00036035
Núm. CAS: 461-84-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8c5ec0e2f8f0dc3c9cf6e2396dab8ac07bc594&vid=4e8c5ec0e2f8f0dc3c9cf6e2396dab8ac07bc594&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C