Dibismuth trisulphate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22007.14
B22007.22
B22007.36
B22007.14EA
61.2
EUR
B22007.14
B22007.22
B22007.36
Dibismuth trisulphate ≥99%
Dibismuth trisulphate
Purity: 99%
CAS No.: 7787-68-0
Molecular Formula: Bi2O12S3
Formula Weight: 706.13
Melting Point: 405° dec.
Merck Reference: 14,1286
MDL No.: MFCD00036140
Formula:
Bi₂O₁₂S₃ Pto. de fusión: 405 °C (desc.) Densidad: 5,08 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036140 Núm. CAS: 7787-68-0 EINECS: 232-129-5 Índice Merck: 14,1286 |