Litiobis(trimetilsilil)amida 1 M in THF/ethylbenzene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
347701000 347708000
347701000.EA 72.2 EUR
347701000. 347708000.
Litiobis(trimetilsilil)amida 1 M in THF/ethylbenzene, AcroSeal®
Litiobis(trimetilsilil)amida
Formula: C₆H₁₈LiNSi₂
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008261
Núm. CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Active base 18 to 22 % (as LiNSi)