Litiobis(trimetilsilil)amida ∼26% ∼1.3 mol/L in THF
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
H0915-100ML H0915-500ML
TCIAH0915-100MLEA 51 EUR
TCIAH0915-100ML TCIAH0915-500ML
Litiobis(trimetilsilil)amida ∼26% ∼1.3 mol/L in THF
Litiobis(trimetilsilil)amida
Formula: C₆H₁₈LiNSi₂
Número MDL: MFCD00008261
Núm. CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50687490dc17fc6d3552cd95830fa707d47bedd2&vid=eb5e8ba8c5b64ae56c2e37f26dc51cfc40b65a75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 23.0 to 29.0 w/w%