Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
209860050 209860250
ACRO209860050EA 83.3 EUR
ACRO209860050 ACRO209860250
Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo 98%
Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo
Formula: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Pto. Ebullición: 65…67 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000405
Núm. CAS: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %