Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
A12174.06
A12174.14
A12174.06EA
67.2
EUR
A12174.06
A12174.14
Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo ≥98%
Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo
Purity: 98%
CAS No.: 69739-34-0
Molecular Formula: C7H15F3O3SSi
Formula Weight: 264.34
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.3860
Boiling Point: 65-67°/12mm
Beilstein Reference: 2370068
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000405
Formula:
C₇H₁₅F₃O₃SSi MW: 264.34 g/mol Pto. Ebullición: 65…67 °C (12 mmHg) Densidad: 1.151 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) |
Número MDL:
MFCD00000405 Núm. CAS: 69739-34-0 EINECS: 274-102-0 UN: 2920 ADR: 8 II |