Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
T1525-25G
T1525-5G
TCIAT1525-25GEA
157
EUR
TCIAT1525-25G
TCIAT1525-5G
Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo
Formula:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Pto. de inflamación: 36°C |
Número MDL:
MFCD00000405 Núm. CAS: 69739-34-0 EINECS: 274-102-0 UN: 2924 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |