Isopentyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0676-25G I0676-500G I0676-250G
TCIAI0676-25GEA 17 EUR
TCIAI0676-25G TCIAI0676-500G TCIAI0676-250G
Isopentyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Isopentyl isobutyrate
Formula: C₉H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 169°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00053719
Núm. CAS: 2050-01-3
EINECS: 218-078-1
UN: 2620
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6a22c1ddbc4de6c8bcbeb03d8c0a3dffa780d5&vid=5a6a22c1ddbc4de6c8bcbeb03d8c0a3dffa780d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %