2-Aminoisonicotinic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2332-1G A2332-5G
TCIAA2332-1GEA 75 EUR
TCIAA2332-1G TCIAA2332-5G
2-Aminoisonicotinic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminoisonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 290°C
Número MDL: MFCD00233714
Núm. CAS: 13362-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=075e055c30eea7e22d893e7230cad8e922fe13b0&vid=075e055c30eea7e22d893e7230cad8e922fe13b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %