Circonio, 1000 mg/l Zr en ácido clorhídrico 5% con ácido fluorhídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86726.180EA
88.3
EUR
86726.180
86726.260
Circonio, 1000 mg/l Zr en ácido clorhídrico 5% con ácido fluorhídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de circonio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%