Telurio, 1000 mg/l Te en ácido nítrico 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86715.180EA 37.45 EUR
86715.180 86715.260
Telurio, 1000 mg/l Te en ácido nítrico 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de telurio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%