Dimetoxiacetato de metilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

414180250 414180050
ACRO414180250EA 145 EUR
ACRO414180250 ACRO414180050
Dimetoxiacetato de metilo 98%
Dimetoxiacetato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 160…163 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008484
Núm. CAS: 89-91-8
EINECS: 201-950-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR