Dimetoxiacetato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A12171.09
A12171.18
A12171.30
A12171.09EA
72.3
EUR
A12171.09
A12171.18
A12171.30
Dimetoxiacetato de metilo ≥97%
Dimetoxiacetato de metilo
Purity: 97+%
CAS No.: 89-91-8
Molecular Formula: (CH3O)2CHCO2CH3
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4050
Boiling Point: 160-163°
Beilstein Reference: 1757582
MDL No.: MFCD00008484
Formula:
C₅H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 160…163 °C Densidad: 1,098 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008484 Núm. CAS: 89-91-8 EINECS: 201-950-0 |