Dimetoxiacetato de metilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0503-10ML D0503-25ML
TCIAD0503-10MLEA 58 EUR
TCIAD0503-10ML TCIAD0503-25ML
Dimetoxiacetato de metilo ≥95.0% (por GC)
Dimetoxiacetato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 67°C
Pto. de inflamación: 67°C
Número MDL: MFCD00008484
Núm. CAS: 89-91-8
EINECS: 201-950-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4005b8cff02438214bc0819c6754d8fd7a4b9538&vid=4005b8cff02438214bc0819c6754d8fd7a4b9538&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %