Triphenylbismuth difluoride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2657-1G T2657-5G
TCIAT2657-1GEA 98 EUR
TCIAT2657-1G TCIAT2657-5G
Triphenylbismuth difluoride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Triphenylbismuth difluoride
Formula: C₁₈H₁₅BiF₂
Pto. de fusión: 159°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2023-48-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=777f3f530c19641618ceb3beb304474850f0960a&vid=777f3f530c19641618ceb3beb304474850f0960a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %