Litiobis(trimetilsilil)amida 1.0 mol/l in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
345671000
345678000
345671000.EA
169
EUR
345671000.
345678000.
Litiobis(trimetilsilil)amida 1.0 mol/l in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Litiobis(trimetilsilil)amida
Formula:
C₆H₁₈LiNSi₂ Pto. Ebullición: 55…56 °C (760 mmHg) Densidad: 0,8 g/cm³ Pto. de inflamación: –28 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008261 Núm. CAS: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear to hazy yellow to brown Solution |
Titration Active base | 21 to 25 % (as LiNSi) |