Litiobis(trimetilsilil)amida 0.9-1.1 M in hexane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41872.22
41872.36
41872.22EA
87.2
EUR
41872.22
41872.36
Litiobis(trimetilsilil)amida 0.9-1.1 M in hexane
Litiobis(trimetilsilil)amida
CAS No.: 4039-32-1
Molecular Formula: C6H18LiNSi2
Formula Weight: 167.33
Flash Point: -31°(-24°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.716
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 8136861
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008261
Formula:
C₆H₁₈LiNSi₂ Densidad: 0,716 Pto. de inflamación: –31 °C (–24 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008261 Núm. CAS: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN: 2924 ADR: 3,II |