Ioduro de N,N,N-trietilanilinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0242-25G P0242-5G
TCIAP0242-25GEA 276 EUR
TCIAP0242-25G TCIAP0242-5G
Ioduro de N,N,N-trietilanilinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ioduro de N,N,N-trietilanilinio
Formula: C₁₂H₂₀IN
Número MDL: MFCD00050224
Núm. CAS: 1010-19-1
EINECS: 213-774-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1d694f489220449d5aabb483f39b0690b8ca98&vid=be1d694f489220449d5aabb483f39b0690b8ca98&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency