Paladio (II) nitrato (10% Pd) (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
12621.NB
12621.ND
12621.NH
12621.NBEA
667
EUR
12621.NB
12621.ND
12621.NH
Paladio (II) nitrato (10% Pd) (w/w) en solución acuosa
Paladio (II) nitrato
CAS No.: 10102-05-3
Molecular Formula: Pd(NO3)2
Formula Weight: 230.43
Physical Form: Liquid
Appearance: Brown to yellow to orange
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011169
Formula:
N₂O₆Pd MW: 230,43 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011169 Núm. CAS: 10102-05-3 EINECS: 233-265-8 UN: 3264 ADR: 8,II |