Paladio (II) nitrato (4 - 5% Pd) (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
45512.NB 45512.ND
45512.NBEA 1200 EUR
45512.NB 45512.ND
Paladio (II) nitrato (4 - 5% Pd) (w/w) en solución acuosa
Paladio (II) nitrato
CAS No.: 10102-05-3 Molecular Formula: N2O6Pd Formula Weight: 230.43 Physical Form: Liquid Appearance: Brown to yellow to orange UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011169
Formula: N₂O₆Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011169
Núm. CAS: 10102-05-3
EINECS: 233-265-8
UN: 3264
ADR: 8,II